Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MGN185 + F5D]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A252652-100
ANTIA252652-100EA 520 EUR InStock
ANTIA252652-100
Anti-Myogenin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MGN185 + F5D]
Anticorps
Mouse monoclonal [MGN185 + F5D] antibody to Myogenin for IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Feline and Porcine.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Myogenin
Clonality: Monoclonal
Clone: MGN185 + F5D
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Cat;Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité