Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16.43]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254043-100
ANTIA254043-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254043-100
Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16.43]
Anticorps
Mouse monoclonal [16.43] antibody to HA Tag for ELISA, IF, WB, IP, Flow Cytometry and IHC-P.

  • Validated Applications: ELISA, IF, WB, IP, Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IP: 1 to 2 µg / 100 to 500 µg protein, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Iso

Type: Primary
Antigen: HA Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 16.43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité