Anti-CD172 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-119] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A285822-100
ANTIA285822-100EA 435 EUR InStock
ANTIA285822-100
Anti-CD172 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-119] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [OX-119] antibody to CD172 gamma (PE) for Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD172 gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: OX-119
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité