Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7FB]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304831-100
ANTIA304831-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304831-100
Anti-HSP70 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7FB]
Anticorps
Rat monoclonal [7FB] antibody to HSP70 for WB, ICC/IF and ELISA with samples derived from Drosophila.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000

Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: 7FB
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité