Anti-GLO1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0969]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A306878-100
ANTIA306878-100EA 525 EUR InStock
ANTIA306878-100
Anti-GLO1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0969]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0969] antibody to GLO1 for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: GLO1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0969
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité