Anti-Haptoglobin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/3831]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315054-100
ANTIA315054-100EA 680 EUR InStock
ANTIA315054-100
Anti-Haptoglobin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/3831]
Anticorps
Mouse monoclonal [HP/3831] antibody to Haptoglobin for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Haptoglobin
Clonality: Monoclonal
Clone: HP/3831
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité