Anti-IL-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL3/4003]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315176-100
ANTIA315176-100EA 680 EUR InStock
ANTIA315176-100
Anti-IL-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL3/4003]
Anticorps
Mouse monoclonal [IL3/4003] antibody to IL-3 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IL-3
Clonality: Monoclonal
Clone: IL3/4003
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité