Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Varicella Zoster Virus gE Mouse Monoclonal Antibody [clone: #9]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A343-100
ANTIA343-100EA 460 EUR InStock
ANTIA343-100
Anti-Varicella Zoster Virus gE Mouse Monoclonal Antibody [clone: #9]
Anticorps
Mouse monoclonal (#9) antibody to Varicella Zoster Virus gE for WB, IP, ICC/IF and ELISA with samples derived from Varicella Zoster Virus.

  • Validated applications: WB, IP, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:5000, IP: 1:100, ICC/IF: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:5000

Type: Primary
Antigen: Varicella Zoster Virus gE
Clonality: Monoclonal
Clone: #9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Varicella Zoster Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité