Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KPNA4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3D10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A380-200
ANTIA380-200EA 460 EUR InStock
ANTIA380-200
Anti-KPNA4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3D10]
Anticorps
Rat monoclonal (3D10) antibody to KPNA4 for WB and ELISA with samples derived from human, monkey, mouse, rat, hamster, Canine and Bovine.

  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:250 to 1:500

Type: Primary
Antigen: KPNA4
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, Hamster, Dog, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité