Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nestin Rat Monoclonal Antibody [clone: 7A3]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A439-200
ANTIA439-200EA 365 EUR InStock
ANTIA439-200
Anti-Nestin Rat Monoclonal Antibody [clone: 7A3]
Anticorps
Rat monoclonal (7A3) antibody to Nestin for ICC/IF and IHC with samples derived from mouse.

  • Validated applications: ICC/IF, IHC

Type: Primary
Antigen: Nestin
Clonality: Monoclonal
Clone: 7A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité