Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHP2 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A83775-100
ANTIA83775-100EA 475 EUR InStock
ANTIA83775-100
Anti-SHP2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to SHP2 for ELISA, WB, IF and flow cytometry with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, WB, IF, flow cytometry

Type: Primary
Antigen: SHP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité