D(-)-Arginine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: D-Arginine, (R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, H-D-Arg-OH, H-D-(-)-Arg-OH, (R)-(-)-Arginine, D-(-)-Arginine, D-2-Amino-5-guanidinovaleric acid
BIA0864-5G
APOSBIA0864-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIA0864-5G
D(-)-Arginine
D(-)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063116
Numéro CAS: 157-06-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité