Biotin hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
BIB108-100MG
APOSBIB108-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSBIB108-100MG
Biotin hydrazide
Biotin hydrazide
Carbohydrate reactive. Microscopy studies on membranesRef: O'Shannessy,D.J.et al. (1984) Immun.Letters 8,273-277
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
MW: 258,34 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité