N-Succinimidyl Bromoacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
BICL212-1G
APOSBICL212-1GEA 139 EUR InStock
APOSBICL212-1G
N-Succinimidyl Bromoacetate
N-Succinimidyl Bromoacetate
Primary amine & Sulphhydryl reactiveProtein-Protein conjugation.
Formule: C₆H₆BrNO₄
MW: 236,02 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058571
Numéro CAS: 42014-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité