Quizartinib 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: AC220, 1-(5-(tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-3-(4-(7-(2-morpholinoethoxy)benzo[d]imidazo[2,1-b]thiazol-2-yl)phenyl)urea
BIFK0001-250MG
APOSBIFK0001-250MGEA 154 EUR InStock
APOSBIFK0001-250MG
Quizartinib 99%
Quizartinib
  • Free Base, >99%
Formule: C₂₉H₃₂N₆O₄S
MW: 560,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18074524
Numéro CAS: 950769-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité