Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down

Fournisseur: Apollo Scientific

IN1008-25G
APOSIN1008-25GEA 625 EUR InStock
APOSIN1008-25G
Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Aluminium antimonide


Formule: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Point de fusion: 1050 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014154
Numéro CAS: 25152-52-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité