Erbium(III) oxalate hydrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1723-25G
APOSIN1723-25GEA 219 EUR InStock
APOSIN1723-25G
Erbium(III) oxalate hydrate 99,9%
Erbium(III) oxalate hydrate
Formule: (C₂O₄)₃·Er₂·H₂O
MW: 616,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150141
Numéro CAS: 58176-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité