Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Neodymium(III) acetylacetonate
IN2659-25G
APOSIN2659-25GEA 278 EUR InStock
APOSIN2659-25G
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Formule: C₁₅H₂₁NdO₆
MW: 441,57 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013498
Numéro CAS: 14589-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité