Trinitrate de praséodyme hydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Praseodymium nitrate hydrate, Nitricacid, praseodymium(3+) salt (3:1), Praseodymium trinitrate hydrate
IN2974-25G
APOSIN2974-25GEA 277 EUR InStock
APOSIN2974-25G
Trinitrate de praséodyme hydraté 99,9%
Trinitrate de praséodyme hydraté
Formule: Pr(NO₃)₃·xH₂O
MW: 326,92 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011175
Numéro CAS: 15878-77-0
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité