Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitropyrimidine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR0099-250MG
APOSOR0099-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0099-250MG
2-Amino-5-nitropyrimidine
2-Amino-5-nitropyrimidine


Formule: C₄H₄N₄O₂
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006103
Numéro CAS: 3073-77-6
EINECS: 221-348-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité