4'-Bromo-2'-chloroacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR015905-25G
APOSOR015905-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR015905-25G
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide
4'-Bromo-2'-chloroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl)
MW: 248,51 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040852
Numéro CAS: 3460-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité