4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-[(pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine-1-carboxylate
OR01643-1G
APOSOR01643-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR01643-1G
4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected 95+%
4-[(Pyridin-3-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291,389 g/mol
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114984
Numéro CAS: 206274-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité