2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)pyridine-3-carboxylic acid, 2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-carboxypyridine
OR01710-100MG
APOSOR01710-100MGEA 302 EUR InStock
APOSOR01710-100MG
2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₄
MW: 281,308 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245545
Numéro CAS: 904815-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité