4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,8-Dibromo-4,9-dihydroxy-4H,9H-dipyrazolo[1,5-a:1',5'-d]pyrazine, 3,8-Dibromo-4H,9H-dipyrazolo[1,5-a:1',5'-d]pyrazine-4,9-diol
OR017542-500MG
APOSOR017542-500MGEA 140 EUR InStock
APOSOR017542-500MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer
Formule: C₈H₆Br₂N₄O₂
MW: 349,967 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445454
Numéro CAS: 1212466-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité