Ethyl-7-octenoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 7-octenoate
OR01812-1G
APOSOR01812-1GEA 618 EUR InStock
APOSOR01812-1G
Ethyl-7-octenoate 97%
Ethyl-7-octenoate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671846
Numéro CAS: 35194-38-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité