2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Acetyl-4-nitro-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Acetyl-2,3-dihydro-4-nitro-1,3-dioxo-1H-indene
OR018931-250MG
APOSOR018931-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR018931-250MG
2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
Formule: C₁₁H₇NO₅
MW: 233,177 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728684
Numéro CAS: 25125-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité