Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0266-1G
APOSOR0266-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0266-1G
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂NO₄S
MW: 256,07 g/mol
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007440
Numéro CAS: 97-08-5
EINECS: 202-558-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité