4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0589-1G
APOSOR0589-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR0589-1G
4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
4-Methoxy-3-propoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00831063
Numéro CAS: 5922-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité