4-Phényl-1-butanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenylbutan-1-ol
OR0769-100G
APOSOR0769-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR0769-100G
4-Phényl-1-butanol 97%
4-Phényl-1-butanol
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C/14mmHg
Densité: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002971
Numéro CAS: 3360-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité