Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Indole

OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indole
Indole


Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 253…254 °C
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité