Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-nitrothiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR10372-5G
APOSOR10372-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR10372-5G
2-Bromo-5-nitrothiazole
2-Bromo-5-nitrothiazole


Formule: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209,02 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005317
Numéro CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité