Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dicyanoimidazole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile

OR10446-25G
APOSOR10446-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10446-25G
4,5-Dicyanoimidazole 98%
4,5-Dicyanoimidazole


Formule: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Point de fusion: 168…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité