[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanesulphonamide, 2-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, pinacol ester
OR10563-1G
APOSOR10563-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR10563-1G
[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
[(2-Methylsulphonyl)aminophenyl]boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄S
MW: 297,18 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179479
Numéro CAS: 380430-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité