Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-iodoaniline

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-iodoaniline
4-Chloro-2-iodoaniline


Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863737
Numéro CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité