4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110067-1G
APOSOR110067-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110067-1G
4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₉H₈BrN₃O
MW: 254,083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381089
Numéro CAS: 1440535-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité