1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110081-1G
APOSOR110081-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110081-1G
1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
1-Acetyl-5-(morpholin-4-ylsulphonyl)indoline
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₄S
MW: 310,369 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05857252
Numéro CAS: 698983-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité