2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110086-1G
APOSOR110086-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR110086-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Formule: C₈H₈N₂O₂S₂
MW: 228,291 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381086
Numéro CAS: 21431-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité