2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110349-1G
APOSOR110349-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR110349-1G
2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
Formule: C₃H₃Br₂N₃
MW: 240,884 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10001383
Numéro CAS: 1029720-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité