2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110361-1G
APOSOR110361-1GEA 322 EUR InStock
APOSOR110361-1G
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Formule: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619589
Numéro CAS: 1355171-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité