Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110397-1G
APOSOR110397-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR110397-1G
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉BrN₂O₄
MW: 289,083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044014
Numéro CAS: 82760-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité