6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110428-1G
APOSOR110428-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR110428-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₈H₇BrN₄O
MW: 255,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804151
Numéro CAS: 474956-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité