5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110610-1G
APOSOR110610-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR110610-1G
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06353543
Numéro CAS: 89001-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité