1-Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110623-1G
APOSOR110623-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110623-1G
1-Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-one
1-Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-one
Formule: C₁₁H₁₁N₃OS
MW: 233,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11176817
Numéro CAS: 1094427-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité