N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110674-1G
APOSOR110674-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR110674-1G
N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃S₂
MW: 298,381 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804165
Numéro CAS: 1427460-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité