4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110679-1G
APOSOR110679-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110679-1G
4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991820
Numéro CAS: 3506-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité