7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110971-1G
APOSOR110971-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR110971-1G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991784
Numéro CAS: 1020038-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité