N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111050-1G
APOSOR111050-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111050-1G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formule: C₁₇H₁₇ClN₄O₂S
MW: 376,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148248
Numéro CAS: 1858241-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité