3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111563-250MG
APOSOR111563-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR111563-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₄IN₃O₄
MW: 333,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781727
Numéro CAS: 885521-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité