Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR11276-100G
APOSOR11276-100GEA 130 EUR InStock
APOSOR11276-100G
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque 97%
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007087
Numéro CAS: 4771-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité