Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Triazole-3-carboxamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide

OR11322-1G
APOSOR11322-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11322-1G
1,2,4-Triazole-3-carboxamide
1,2,4-Triazole-3-carboxamide


Formule: C₃H₄N₄O
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: 315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990481
Numéro CAS: 3641-08-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité